Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse AS AR-Glass Volumetrisk pærepipet med certifikat
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
6 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- AR-GLAS™ construction to DIN EN ISO 648
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Class AS, DE-M marking
- Waiting time 5 seconds
- Includes USP batch certificate.
- Delivered with individual USP conformity certificate
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0.01 mL USP |
| Kalibreret | Yes |
| Kalibrering | To Deliver |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Yes |
| Gradueringstype | DE-marking |
| Farve | Orange |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Vis mere |