Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse AS AR-Glass Volumetrisk pærepipet med certifikat
Artikelnummer. 15613894 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
6 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15613894
Brand: BRAND™ 950608
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kalibreret til at levere (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse AS AR-Glass Volumetrisk pærepipet med USP Certifikatet giver en ventetid på kun 5 sekunder. Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest.
  • AR-GLAS™ construction to DIN EN ISO 648
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Class AS, DE-M marking
  • Waiting time 5 seconds
  • Includes USP batch certificate.
  • Delivered with individual USP conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0.01 mL USP
Kalibreret Yes
Kalibrering To Deliver
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Yes
Gradueringstype DE-marking
Farve Orange
Volumen (metrisk) 6 mL
Længde (metrisk) 400 mm
Type Volumetric Bulb Pipet