Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse AS AR-Glass Volumetrisk pærepipet med certifikat
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
6 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- AR-GLAS™ konstruktion efter DIN EN ISO 648
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Klasse AS , DE-M mærkning
- Ventetid 5 sekunder
- Inkluderer USP batchcertifikat.
- Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,02 ml USP |
| Kalibreret | Ja |
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648 |
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringstype | DE-mærkning |
| Farve | Rød |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Vis mere |