Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse AS AR-Glass Volumetrisk pærepipet, med certifikat
Artikelnummer. 15981841 Shop alle Brand produkter
:
Kapacitet: 9 ml
Artikelnummer. 15981841
Brand: BRAND™ 929711
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret til at levere (TD, Ex). BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse AS AR-Glass Volumetrisk pærepipet giver en ventetid på kun 5 sekunder. Leveres med individuelt overensstemmelsesattest.
  • AR-GLAS™ konstruktion til DIN EN ISO 648
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Klasse AS , DE-M mærkning
  • Ventetid 5 sekunder
  • Alle BLAUBRAND™ pærepipetter leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. producentens emballageenhed
  • Leveres med individuelt overensstemmelsesattest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibreret Ja
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648
Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringstype Et mærke
Tolerance ±0,2 ml
Farve Sort
Volumen (metrisk) 9 mL
Længde (metrisk) 440 mm
Type Volumetrisk pærepipet