Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop
Artikelnummer. 11864010 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hals stil:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11864010
Brand: BRAND™ 37247
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolbe med polypropylenprop fås med smal hals eller bred hals i en række forskellige størrelser. DE-M-mærkning på halsen giver hurtig og præcis volumenkontrol. Polypropylenprop medfølger.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
  • Polypropylenprop medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Oversigt DE-M Mærkning
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,04 ml
Hals stil Smal
nr. pr. sag 1 hver
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Prop
Lukkestørrelse 10/19