Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduerede cylindre af borosilikatglas
Artikelnummer. p-8009946 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15260908
Brand: BRAND™ 32862
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer sekskantet glasbund for stabilitet. Tuden giver let spildfri hældning.
  • Gradueret cylinder med tud og sekskantet glasbund
  • Borosilikatglas (Boro 3.3) iht. DIN EN ISO 4788
  • Klasse A, DE-M mærkning
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Gradueringer trykt i blåt
  • Inkluderer USP Batch-certifikat
  • Fås på forespørgsel også med USP individuelt certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Blå
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788, USP
Klasse EN
Højde (metrisk) 465 mm
Tolerancemetrik ±1 ml
Type Gradueret cylinder
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Inkluderer USP Batch-certifikat
Skala DE-mærkning
Gradueringer 10 mL
Grænse for fejl ±5 ml