Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduerede cylindre af borosilikatglas
Artikelnummer. 15260908 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15260908 1000 mL Hver
15230908 100 mL Pakke med 2
15290898 10 mL Pakke med 2
15210908 50 mL Pakke med 2
15287289 5 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15260908 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 32862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 DKK
    500.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 171.90 DKK
    25% Slukket
På lager
Inkluderer sekskantet glasbund for stabilitet. Tuden giver let spildfri hældning.
  • Gradueret cylinder med tud og sekskantet glasbund
  • Borosilikatglas (Boro 3.3) iht. DIN EN ISO 4788
  • Klasse A, DE-M mærkning
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Gradueringer trykt i blåt
  • Inkluderer USP Batch-certifikat
  • Fås på forespørgsel også med USP individuelt certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Inkluderer USP Batch-certifikat
Skala DE-mærkning
Gradueringer 10 mL
Grænse for fejl ±5 ml
Kalibrering At indeholde
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 465 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788, USP
Tolerance ±1 ml
Produkttype Gradueret cylinder