Beskrivelse
- Gradueret cylinder med tud og sekskantet glasbund
- Borosilikatglas (Boro 3.3) iht. DIN EN ISO 4788
- Klasse A, DE-M mærkning
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Gradueringer trykt i blåt
- Inkluderer USP Batch-certifikat
- Fås på forespørgsel også med USP individuelt certifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Inkluderer | USP Batch-certifikat |
| Skala | DE-mærkning |
| Gradueringer | 1 mL |
| Grænse for fejl | ±0,5 ml |
| Kalibrering | At indeholde |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Vis mere |