Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med glasprop
Artikelnummer. 11878361 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Hals stil:
Brede
Smal
Unit Size:
Hver
Pakke med 2
Product Code. 11878361
Brand: BRAND™ 37259
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A volumetrisk kolbe med glasprop fås med både smalhals og bred hals i forskellige størrelser. DE-M-mærkning på halsen giver hurtig og præcis volumenkontrol.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
  • Glasprop medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Glas
Farve Klar
Oversigt DE-M Mærkning
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,06 ml
Hals stil Smal
nr. pr. sag 2 Pakke
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukkestørrelse 12/21