Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klasse A målekolber
Artikelnummer. 11894000 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Hals stil:
Brede
Smal
Grænse for fejl:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Hals stil Grænse for fejl Pakningsstørrelse
11894000 50 mL 14/23 Brede ±0,08 ml Pakke med 2
11864150 100 mL 14/23 Smal ±0,1 ml Pakke med 2
11643199 25 mL 12/21 Brede ±0,06 ml Pakke med 2
10400181 1000 mL 24/29 Smal ±0,4 ml Hver
10410181 2000 mL 29/32 Smal ±0,6 ml Hver
15517841 20 mL 12/21 Brede ±0,06 ml Pakke med 2
11884000 50 mL 12/21 Smal ±0,06 ml Pakke med 2
11804010 200 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Pakke med 2
11824010 500 mL 19/26 Smal ±0,25 ml Pakke med 2
11633199 5 mL 10/19 Brede ±0,04 ml Pakke med 2
11653199 10 mL 10/19 Brede ±0,04 ml Pakke med 2
11874000 20 mL 10/19 Smal ±0,04 ml Pakke med 2
11814010 250 mL 14/23 Smal ±0,15 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11894000 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 36848
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klasse A volumetriske kolber er kalibreret til at indeholde en præcis mængde væske ved en bestemt temperatur. Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser. Inkluderer polypropylenprop og DE-M-mærkning.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • Inkluderer polypropylenprop og DE-M-mærkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,08 ml
Hals stil Brede
nr. pr. sag 2 Pakke
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Prop
Lukkestørrelse 14/23