Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klasse A målekolber Artikelnummer.: 11874000
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klasse A målekolber
Artikelnummer. 11874000 Shop alle Brand produkter
20 mL, 10/19, Smal, ±0,04 ml, Pakke med 2
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Hals stil:
Brede
Smal
Grænse for fejl:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11874000
Brand: BRAND™ 36845
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klasse A volumetriske kolber er kalibreret til at indeholde en præcis mængde væske ved en bestemt temperatur. Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser. Inkluderer polypropylenprop og DE-M-mærkning.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • Inkluderer polypropylenprop og DE-M-mærkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance USP individuelle og USP batch-certifikat, DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,04 ml
Hals stil Smal
nr. pr. sag 2 Pakke
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Prop
Lukkestørrelse 10/19
Vis mere Vis mindre
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0.00%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klasse A målekolber >