Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Klasse A målekolber
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
Hals stil:
Brede
Smal
Grænse for fejl:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
Unit Size:
Hver
Pakke med 2
Description
- Klasse A målekolbe
- Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
- Inkluderer polypropylenprop og DE-M-mærkning
Specifications
Specifications
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | USP individuelle og USP batch-certifikat, DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±0,4 ml |
| Hals stil | Smal |
| nr. pr. sag | 2 Pakke |
| Uddannet | Ja |
| Show More |