Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A Borosilikatglas Høj Form Målecylinder
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder DIN ISO 4788 standarder
- Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
- Inkluderer integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet
- Graderinger markeret med blå emalje for nem volumenvurdering
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Kalibrering | At indeholde |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | EN |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Tolerancemetrik | ±0,25 ml |
| Type | Gradueret målecylinder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vis mere |