Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A Borosilikatglas Høj Form Målecylinder
Artikelnummer. 11323894 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11323894
Brand: BRAND™ 32154
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas højformsmålecylinder inkluderer integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet. Graderinger er markeret med blå emalje for nem volumenvurdering.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN ISO 4788 standarder
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Inkluderer integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet
  • Graderinger markeret med blå emalje for nem volumenvurdering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Blå
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse EN
Højde (metrisk) 365 mm
Tolerancemetrik ±2,5 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderer Batch-certifikat
Skala DE-M mærkning, blå emalje gradueringer
Gradueringer 5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 5mL