Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A Borosilikatglas Høj Form Målecylinder
Artikelnummer. 11313894 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
11313894 250 mL 2 mL Pakke med 2
11303894 100 mL 1 mL Pakke med 2
10597561 1000 mL 10 mL Hver
11323894 500 mL 5 mL Pakke med 2
11884150 50 mL 1 mL Pakke med 2
11863990 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11873990 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11874150 5 mL 0.1 mL -
10799701 2000 mL 20 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11313894 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 32148
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas højformsmålecylinder inkluderer integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet. Graderinger er markeret med blå emalje for nem volumenvurdering.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN ISO 4788 standarder
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Inkluderer integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet
  • Graderinger markeret med blå emalje for nem volumenvurdering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Blå
Form Rund
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse EN
Højde (metrisk) 335 mm
Tolerancemetrik ±1 ml
Type Gradueret målecylinder
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Inkluderer Batch-certifikat
Skala DE-M mærkning, blå emalje gradueringer
Gradueringer 2 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 2mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.