Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A Borosilikatglas Høj Form Målecylinder
Artikelnummer. 11303894 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
11303894 100 mL 1 mL Pakke med 2
11313894 250 mL 2 mL Pakke med 2
10597561 1000 mL 10 mL Hver
11323894 500 mL 5 mL Pakke med 2
11884150 50 mL 1 mL Pakke med 2
11863990 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
11873990 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11874150 5 mL 0.1 mL -
10799701 2000 mL 20 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11303894 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 32138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.04 DKK
    235.25 DKK / Pakke med 2
    Spare 21.79 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN ISO 4788 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas højformsmålecylinder inkluderer integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet. Graderinger er markeret med blå emalje for nem volumenvurdering.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN ISO 4788 standarder
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Inkluderer integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet
  • Graderinger markeret med blå emalje for nem volumenvurdering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Inkluderer Batch-certifikat
Skala DE-M mærkning, blå emalje gradueringer
Gradueringer 1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Underafdeling 1mL
Kalibrering At indeholde
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Form Rund
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 260 mm
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Tolerance ±0,5 ml
Produkttype Gradueret målecylinder