Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder DIN ISO 4788 standarder
- Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
- Inkluderer integreret tud og sekskantet glasbund for stabilitet
- Graderinger markeret med blå emalje for nem volumenvurdering
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Inkluderer | Batch-certifikat |
| Skala | DE-M mærkning, blå emalje gradueringer |
| Gradueringer | 10 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Underafdeling | 10mL |
| Kalibrering | At indeholde |
| Base Type | Sekskantet |
| Skala farve | Blå |
| Vis mere |