Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolbe med polypropylenprop, med certifikat
Artikelnummer. 15805542 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15805542
Brand: BRAND™ 937243
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. DE-M-mærkning på halsen giver hurtig og præcis volumenkontrol. Polypropylenprop medfølger. Leveres med individuelt overensstemmelsesattest.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • Leveres med individuelt overensstemmelsesattest
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
  • Polypropylenprop medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Oversigt DE-M Mærkning
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,04 ml
Hals stil Brede
nr. pr. sag 2 Pakke
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Prop
Lukkestørrelse 10/19