Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolbe med polypropylenprop, med certifikat
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Klasse A målekolbe
- Fremstillet af borosilikatglas
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
- Leveres med individuelt overensstemmelsesattest
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
- DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
- Polypropylenprop medfølger
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Klar |
| Oversigt | DE-M Mærkning |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±1,2 ml |
| Hals stil | Smal |
| nr. pr. sag | 1 hver |
| Vis mere |