Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse A borosilikatglas blandecylindre
Artikelnummer. p-8003528 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11788138
Brand: BRAND™ 32438
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer polypropylenprop og sekskantet bund. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas blandecylindre er kalibreret til at indeholde væsken inde i beholderen.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Inkluderer polypropylenprop og sekskantet bund
  • Højde uden stop
  • Alle BLAUBRAND™ cylindre leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. producentens emballageenhed
  • On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Blå
Form Rund
Type Gradueret blandecylinder
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Højde (metrisk) 285 mm
Inkluderer Batchcertifikat, polypropylenprop
Skala Blå emalje gradueringer
Stopmateriale Polypropylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Gradueringer 1 mL