Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse A borosilikatglas blandecylindre
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beschreibung
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Inkluderer polypropylenprop og sekskantet bund
- Højde uden stop
- Alle BLAUBRAND™ cylindre leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. producentens emballageenhed
- On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Base Type | Sekskantet |
| Kalibrering | At indeholde |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Type | Gradueret blandecylinder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Højde (metrisk) | 350 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur