Beskrivelse
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Inkluderer polypropylenprop og sekskantet bund
- Højde uden stop
- Alle BLAUBRAND™ cylindre leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. producentens emballageenhed
- On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Kalibrering | At indeholde |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Type | Gradueret blandecylinder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| Vis mere |