Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse A borosilikatglas blandecylindre
Artikelnummer. 11788138 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11788138 100 mL Pakke med 2
10757791 1000 mL Hver
11828341 10 mL Pakke med 2
11838341 25 mL Pakke med 2
11848341 50 mL Pakke med 2
11858341 250 mL Pakke med 2
11868341 500 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11788138 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 32438
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Inkluderer polypropylenprop og sekskantet bund. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas blandecylindre er kalibreret til at indeholde væsken inde i beholderen.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Inkluderer polypropylenprop og sekskantet bund
  • Højde uden stop
  • Alle BLAUBRAND™ cylindre leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. producentens emballageenhed
  • On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Højde (metrisk) 285 mm
Inkluderer Batchcertifikat, polypropylenprop
Skala Blå emalje gradueringer
Stopmateriale Polypropylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Gradueringer 1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Blå
Form Rund
Produkttype Gradueret blandingscylinder