Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Klasse A borosilikatglas blandecylindre
Artikelnummer. 10757791 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10757791 1000 mL Hver
11788138 100 mL Pakke med 2
11828341 10 mL Pakke med 2
11838341 25 mL Pakke med 2
11848341 50 mL Pakke med 2
11858341 250 mL Pakke med 2
11868341 500 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10757791 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 32462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1044.85 DKK
    953.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 91.48 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Inkluderer polypropylenprop og sekskantet bund. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas blandecylindre er kalibreret til at indeholde væsken inde i beholderen.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. DIN EN ISO 4788)
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Inkluderer polypropylenprop og sekskantet bund
  • Højde uden stop
  • Alle BLAUBRAND™ cylindre leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. producentens emballageenhed
  • On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 4788
Klasse Klasse B
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Højde (metrisk) 500 mm
Inkluderer Batchcertifikat, ottekantet polyethylenprop
Skala Blå emalje gradueringer
Stopmateriale Polyethylen
Lukningsmateriale Polyethylen
Gradueringer 10 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Base Type Sekskantet
Kalibrering At indeholde
Skala farve Blå
Form Rund
Produkttype Gradueret blandingscylinder