Beskrivelse
- Gradueret cylinder med tud og sekskantet glasbund
- Borosilikatglas (Boro 3.3) iht. DIN EN ISO 4788
- Klasse A, DE-M mærkning
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Gradueringer trykt i blåt
- Inkluderer USP Batch-certifikat
- Fås på forespørgsel også med USP individuelt certifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Base Type | Sekskantet |
| Kalibrering | At indeholde |
| Skala farve | Blå |
| Form | Rund |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 4788, USP |
| Klasse | EN |
| Højde (metrisk) | 335 mm |
| Tolerancemetrik | ±0,5 ml |
| Type | Gradueret cylinder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vis mere |