Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduerede målepipetter
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- AR-GLAS™ konstruktion
- Klasse A, DE-M mærkning
- Fejlgrænser og underinddeling iht. DIN 12689
- Kalibreret til at indeholde (TC, In)
- Alle BLAUBRAND™ graduerede pipetter leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. producentens emballageenhed.
- On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat.
Tekniske data
Tekniske data
Nøjagtighed | ±0,002 ml |
Kalibreret | Ja |
Kalibrering | At indeholde |
Certificeringer/compliance | Klasse A |
Klasse | EN |
Materiale | AR-GLAS |
Uddannet | Ja |
Gradueringsfarve | Blå |
Gradueringer | 0.002 mL |
Mængde | 12/Pk. |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduerede målepipetter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion