Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduerede målepipetter
Artikelnummer. 11835830 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
0.1 mL
0.2 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 11835830
Brand: BRAND™ 27704
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AR-GLAS™ konstruktion. BLAUBRAND™ Graduerede målepipetter er kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • AR-GLAS™ konstruktion
  • Klasse A, DE-M mærkning
  • Fejlgrænser og underinddeling iht. DIN 12689
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Alle BLAUBRAND™ graduerede pipetter leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. producentens emballageenhed.
  • On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,002 ml
Kalibreret Ja
Kalibrering At indeholde
Certificeringer/compliance Klasse A
Klasse EN
Materiale AR-GLAS
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringer 0.002 mL
Mængde 12/Pk.
Farve Hvid
Volumen (metrisk) 0.2 mL
Længde (metrisk) 360 mm