Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Burette med blå Schellbach Stribe
Artikelnummer. 11768138 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11768138
Brand: BRAND™ 12487
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BLAUBRAND™ Burette har en lige stophane og en blå Schellbach stribe.
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 86.9 cm
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Gradueringer 0.05 mL
Højde (metrisk) 4 cm
Inkluderer PTFE spindel
Stophane Lige
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385