Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Pærepipetter 1-Mark
Artikelnummer. 16397967 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
6 mL
20 mL
25 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16397967 1 mL
16347977 6 mL
16397977 20 mL
16307987 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16397967 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 230602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00 DKK
    585.83 DKK / Pakke med 12
    Spare 164.17 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Klasse AS , 1-Mark Bulb Pipetter giver højere målenøjagtighed end graduerede pipetter.
  • AR-Glas™
  • Klasse 1-karakter dimitteret
  • Inkluderer batch-overensstemmelsesattest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klasse Klasse AS
Materiale AR-GLAS
Gradueringstype 1-Mark gradueringer
Inkluderer Batch-overensstemmelsescertifikat
Volumen (metrisk) 1 mL
Type Pærepipet