Beskrivelse
- AR-Glas™
- Klasse 1-karakter dimitteret
- Inkluderer batch-overensstemmelsesattest
Tekniske data
Tekniske data
| Klasse | Klasse AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Gradueringstype | 1-Mark gradueringer |
| Inkluderer | Batch-overensstemmelsescertifikat |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Type | Pærepipet |