Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kompakte buretter, med certifikat
Artikelnummer. 15884958 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15884958 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15884958 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 913916
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Hurtig at skille ad og nem at rengøre. BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Compact Buretter er også nemme at reparere, fordi alle individuelle komponenter kan udskiftes. Leveres med individuelt overensstemmelsesattest.
  • Inkluderer aftagelig PTFE stophane
  • Hurtig at skille ad og nem at rengøre.
  • Enkel reparation - alle individuelle komponenter kan udskiftes.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3 til DIN EN ISO 385.)
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex).
  • Schellbach stribe.
  • Leveres med individuelt overensstemmelsesattest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Længde (metrisk) 800 mm
Materiale Borosilikatglas
Tolerance ±0,03 ml
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385