Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kompakte buretter
Artikelnummer. 10464342 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10464342 50 ml Hver
10397482 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10464342 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 13918
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Hurtig at skille ad og nem at rengøre. BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas Compact Buretter er også nemme at reparere, fordi alle individuelle komponenter kan udskiftes.
  • Inkluderer aftagelig PTFE stophane
  • Hurtig at skille ad og nem at rengøre.
  • Enkel reparation - alle individuelle komponenter kan udskiftes.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3 til DIN EN ISO 385.)
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex).
  • Schellbach stribe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 800 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Aftagelig PTFE stophane
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,05 ml
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385, USP