Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe, med certifikat
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Hver
Description
- Fremstillet af klasse A borosilikatglas.
- Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
- Polypropylenprop medfølger.
- DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
- Kalibreret til at indeholde. (TC, ind)
- Leveres med individuel USP overensstemmelsesattest
Specifications
Specifications
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042, USP batch certifikat, USP individuelt certifikat efter anmodning |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Grænse for fejl | ±0,020 ml |
| nr. pr. sag | 2 stk |
| Klasse | EN |
| Lukkestørrelse | 10/19 |