Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kalibrerede densitetsflasker
Artikelnummer. 10748171 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10748171
Brand: BRAND™ 43328
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret tæthedsflaske lavet med borosilikatglas, der er ideel til brug i de fleste forsknings-, videnskabelige og andre typer laboratoriemiljøer.
  • Kalibreret tæthedsflaske lavet med borosilikatglas
  • DIN ISO 3507, type Gay-Lussac
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Inkluderer individuelt certifikat
  • Stopper NS 10/19 med kapillær
  • Top af prop slebet og poleret
  • Volumen i cm³ er angivet med en præcision på 3 decimaler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 Pakke
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Kalibreret tæthedsflaske