Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kalibrerede densitetsflasker
Artikelnummer. 10747981 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10747981 25 ml Hver
10663561 10 ml Hver
10693371 5 ml Hver
10748171 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10747981 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 43320
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kalibreret tæthedsflaske lavet med borosilikatglas, der er ideel til brug i de fleste forsknings-, videnskabelige og andre typer laboratoriemiljøer.
Gay-Lussac tæthedsflasker fremstillet af borosilikatglas.
  • Overholder DIN ISO 3507 standarder
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In).
  • Inkluderer individuelt certifikat.
  • Stopper NS 10/19 med kapillær.
  • Top af prop slebet og poleret.
  • Volumen i cm³ er angivet med en præcision på 3 decimaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Type Gay-Lussac
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Pyknometer