Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas kalibrerede densitetsflasker
Artikelnummer. 10663561 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10663561 10 ml Hver
10693371 5 ml Hver
10748171 50 ml Hver
10747981 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10663561 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 43308
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreret tæthedsflaske lavet med borosilikatglas, der er ideel til brug i de fleste forsknings-, videnskabelige og andre typer laboratoriemiljøer.
  • Kalibreret tæthedsflaske lavet med borosilikatglas
  • DIN ISO 3507, type Gay-Lussac
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Inkluderer individuelt certifikat
  • Stopper NS 10/19 med kapillær
  • Top af prop slebet og poleret
  • Volumen i cm³ er angivet med en præcision på 3 decimaler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 Pakke
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Kalibreret tæthedsflaske