Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatburetter med lateral PTFE stophane
Artikelnummer. 10538521 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10538521
Brand: BRAND™ 13847
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatburetter med lateral PTFE stophane er kalibreret til at levere indhold, der svarer til et volumen som specificeret.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. til DIN EN ISO 385.)
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex).
  • Schellbach stribe.
  • Længde ca. 800 mm.
  • Alle BLAUBRAND™ buretter leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed af producenten.
  • On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 800 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.05 mL
Stophane Lateral
Stophane materiale PTFE
Volumen (metrisk) reservoir 25 mL
Type Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385