Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatburetter med lateral PTFE stophane
Artikelnummer. 10170321 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10170321 10 ml Pakke med 2
10538521 25 ml Pakke med 2
10633551 50 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10170321 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 13844
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet af borosilikatglas. BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatburetter med lateral PTFE stophane er kalibreret til at levere indhold, der svarer til et volumen som specificeret.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. til DIN EN ISO 385.)
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex).
  • Schellbach stribe.
  • Længde ca. 800 mm.
  • Alle BLAUBRAND™ buretter leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed af producenten.
  • On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Længde (metrisk) 800 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.02 mL
Stophane Lateral
Stophane materiale PTFE
Volumen (metrisk) reservoir 10 mL
Type Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385