Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatburette med lige stophane
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Borosilikatglas (Boro 3.3) konstruktion
- Med lige stophane og PTFE spindel
- Overholder DIN EN ISO 385
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Schellbach stribe
- Længde ca. 800 mm
- Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed af producenten.
- On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Længde (metrisk) | 800 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.02 mL |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Inkluderer | Lige stophane |
| Stophane | Lige |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0,02 ml |
| Volumen (metrisk) reservoir | 10 mL |
| Vis mere |