Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatburette med lige stophane
Artikelnummer. 11844050 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11844050
Brand: BRAND™ 12488
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglas konstruktion. Kalibreret til at levere (TD, Ex). Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • Borosilikatglas (Boro 3.3) konstruktion
  • Med lige stophane og PTFE spindel
  • Overholder DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Længde ca. 800 mm
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed af producenten.
  • On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 800 mm
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Lige stophane
Stophane Lige
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,05 ml
Volumen (metrisk) reservoir 50 mL
Type Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385