Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Bang mønster mikroburette
Product Code. 15281919 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Unit Size:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
15281919 2 ml Pakke med 2
15291919 5 ml Pakke med 2
15201929 10 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15281919 Supplier BRAND™ Supplier No. 24265
På lager
Med udskiftelig lige nåleventilstophane med PTFE-spindel (PTFE-nøgle i mellemstophanen)
  • Klasse AS
  • Boro 3.3 glas
  • Til DIN EN ISO 385
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Alle BLAUBRAND™ buretter leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. pakke
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Kapacitet (metrisk) 2 ml
    Materiale Borosilikatglas
    Gradueringer 0.01 mL
    nr. pr. pakke 2
    Stophane Lige
    Stophane materiale PTFE
    Tolerance ±0,01 ml
    Klasse Klasse AS
    Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385, USP