Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatisk burette med mellemstophane
Artikelnummer. 10524452 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10524452 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10524452 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 22763
 Begrænset vare
På lager
Pillemønster automatisk burette inkluderer Schellbach lateral nåleventil stophane PTFE-nøgle. Gradueringer er inden for fejlgrænserne defineret af DIN og ISO og bære DE-M-mærket.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3) iht. DIN EN ISO 385
  • Klasse AS
  • DE-M-mærkning
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Inkluderer nåleventilstophane med PTFE-spindel (mellemstophane med PTFE-nøgle).
  • Automatisk nulstilling.
  • Mellemstophane 4 NS/19 til recirkulering af restvæske.
  • Samlet højde ca. 1m med 2000mL soda-lime glasflaske (sælges separat)
  • Alle BLAUBRAND™ automatiske buretter leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed af producenten.
  • On demand også tilgængelig med individuelt certifikat, USP Individuelt certifikat el DAkkS kalibreringscertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (udstyr) Flaske, nåleventil stophane, PTFE spindel
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Schellbach Stribe
Stophane materiale PTFE nøgle
Tolerance ±0,05 ml
Type Automatisk Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385, USP