Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatisk burette med sidestophane
Artikelnummer. 10673202 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10673202 50 ml Hver
11956129 10 ml Hver
10418952 25 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673202 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 22523
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BLAUBRAND™ Automatisk burette inkluderer en lateral stophane og blå Schellbach stribe.
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Med nåleventil stophane med PTFE spindel
  • Automatisk nulstilling
  • 2000 ml soda-lime glasflaske sælges separat (se 126965, MÆRKE BISTABIL ™ flasker ™ til automatiske buretter)
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Blå Schellbach stribe
Stophane Sikringsstophane
garanti 12 måneder
Type Buret