Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatisk Burette
Artikelnummer. p-7164753 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10428952
Brand: BRAND™ 22761
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BLAUBRAND™ Automatisk burette med i-stophane, sidestophane og PTFE stophane.
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Mellemstophane til recirkulering af resterende væske
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Gradueringer 0.02 mL
Inkluderer Blå Schellbach Stribe
Stophane i-stophane, lateral stophane, PTFE stophane
garanti 12 måneder
Type Buret