Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Automatisk Burette
Artikelnummer. 10359951 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10359951 25 ml Hver
10428952 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359951 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 22762
På lager
BLAUBRAND™ Automatisk burette med i-stophane, sidestophane og PTFE stophane.
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Schellbach stribe
  • Mellemstophane til recirkulering af resterende væske
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer Blå Schellbach Stribe
Stophane i-stophane, lateral stophane, PTFE stophane
garanti 12 måneder
Type Buret