Få mere at vide
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Pære pipetter
Artikelnummer. 15278816 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
8 mL
9 mL
20 mL
Farve:
Blå
Gul
Sort
Længde (metrisk):
440 mm
510 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Længde (metrisk) unitSize
15278816 9 mL Sort 440 mm Pakke med 6
15268816 8 mL Blå 440 mm Pakke med 6
15288816 20 mL Gul 510 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15278816 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 30611
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ sodavand lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Pærepipetter er i overensstemmelse med DIN EN ISO 648 standarder. Klasse AS og kalibreret til at levere (TD, Ex) med 5 sekunders ventetid. Inkluderer et-mærke DE-M Mærkning og USP batchcertifikat. USP individuelt certifikat tilgængeligt efter anmodning.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ sodavand lime glas.
  • Overholder DIN EN ISO 648 standarder.
  • DE-M Mærkning
  • Klasse AS
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex). Ventetid 5 sekunder.
  • Inkluderer USP batchcertifikat.
  • USP individuelt certifikat tilgængeligt efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, USP batchcertifikat
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringstype Et-mærke DE-M Mærkning
Tolerance ±0,02 ml
Farve Sort
Volumen (metrisk) 9 mL
Længde (metrisk) 440 mm