Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-Mark pærepipetter, med certifikat
Artikelnummer. 15834968 Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15834968
Brand: BRAND™ 929725
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-Mark pærepipetter inkluderer DE-M-mærkning i blå emalje. Leveres med individuelt overensstemmelsesattest.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 2 Mærker med DE-M Mærkning i blå emalje
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 certificeret
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Ventetid: 5 sekunder
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • Leveres med individuelt overensstemmelsesattest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringer 0.1 mL
Gradueringstype DE-M Mærkning
Tolerance ±0,01 ml
Farve Sort
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 330 mm
Type Pærepipet