Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark pærepipetter, med certifikat
Shop alle Brand produkter
Volumen (metrisk):
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas
- 1-Mærke med DE-M Mærkning i blå emalje
- Klasse AS
- DIN EN ISO 648 certificeret
- Kalibreret til at levere (TD, Ex)
- Ventetid: 5 sekunder
- Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
- Leveres med individuelt overensstemmelsesattest
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | At levere |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Klasse | AS |
| Materiale | AR-GLAS, Sodavand Lime glas |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringsfarve | Blå |
| Gradueringstype | DE-M Mærkning |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Farve | Rød |
| Volumen (metrisk) | 50 mL |
| Vis mere |