Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark pærepipetter, med certifikat
Artikelnummer. 15855522 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
15855522 25 mL Hver
15811475 3 mL Hver
15815522 4 mL Hver
15821475 5 mL Hver
15825522 6 mL Hver
15835522 7 mL Hver
15804968 15 mL Hver
15894958 10 mL Hver
15865522 30 mL Hver
15875522 40 mL Hver
15885522 50 mL Hver
12617046 100 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15855522 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 929715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 DKK
    279.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.51 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets inkluderer DE-M mærkning i blå emalje. Leveres med individuelt overensstemmelsesattest.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 1-Mærke med DE-M Mærkning i blå emalje
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 certificeret
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Ventetid: 5 sekunder
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • Leveres med individuelt overensstemmelsesattest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringstype DE-M Mærkning
Tolerance ±0,03 ml
Farve Blå
Volumen (metrisk) 25 mL
Længde (metrisk) 520 mm
Type Pærepipet