Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark pærepipetter, med certifikat Artikelnummer.: 15804968
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark pærepipetter, med certifikat
Artikelnummer. 15804968 Shop alle Brand produkter
15 mL, Hver
Volumen (metrisk):
3 mL
4 mL
5 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
40 mL
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15804968
Brand: BRAND™ 929713
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets inkluderer DE-M mærkning i blå emalje. Leveres med individuelt overensstemmelsesattest.
  • Fremstillet af AR-GLAS™ Soda-lime glas
  • 1-Mærke med DE-M Mærkning i blå emalje
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 certificeret
  • Kalibreret til at levere (TD, Ex)
  • Ventetid: 5 sekunder
  • Leveres med batchnummer og vedlagt et batchcertifikat pr. emballageenhed fra producenten.
  • Leveres med individuelt overensstemmelsesattest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering At levere
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 648, ISO 1769
Klasse AS
Materiale AR-GLAS, Sodavand Lime glas
Uddannet Ja
Gradueringsfarve Blå
Gradueringstype DE-M Mærkning
Tolerance ±0,03 ml
Farve Grøn
Volumen (metrisk) 15 mL
Længde (metrisk) 510 mm
Type Pærepipet
Produkttitel
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark pærepipetter, med certifikat >